Få mere at vide
Cole-Parmer™ Blandingspropeller i rustfrit stål
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk):
Boring: 10 mm
Boring: 8 mm
Diameter (metrisk) blæser:
51 mm
76 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Propellerne er lavet af elektropoleret 316 rustfrit stål
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | Boring: 10 mm |
| Diameter (metrisk) blæser | 51 mm |
| Til brug med (applikation) | Blanding til almen brug |
| Mængde | 1 hver |
| Type | Blander propel |