Få mere at vide
Swann-Morton™ Rustfrit stål mindre hudtransplantatblad
Beskrivelse
Ordreinfo
Størrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Bladmateriale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Mindre hudtransplantatblad |
| Til brug med (applikation) | Debridement af forbrændingsrelaterede sår på stedet for større ulykker og katastrofer |
| Størrelse | # SG3 |
| Til brug med (udstyr) | Passer til # 3 Graduated, # 3L, # 5B, # 7, # 9, # B3 og # B3L håndtag |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 20/Pk. |