Få mere at vide
Sampling Systems™ Minigryder i rustfrit stål med låg
Artikelnummer. 15889661 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
7 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Diameter (metrisk):
19 mm
41 mm
42 mm
52 mm
77 mm
102 mm
Højde (metrisk):
36 mm
45 mm
53 mm
73 mm
78 mm
116 mm
154 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15889661
Brand: Sampling Systems™ A426750
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Konstrueret af højkvalitets rustfrit stål for holdbarhed. Sampling Systems™ Minigryder i rustfrit stål med låg har et sprækkefrit indre og er meget udbredt i farmaceutiske og kemiske laboratorier.
  • Fås i et stort udvalg af størrelser
  • Skru låget på
  • Satin finish
  • Multifunktionsbeholdere med lille volumen
  • 316L rustfrit stål
  • Sprækkefrit interiør
  • Silikone O-ring tilgængelig for forbedret tætning
Tekniske data
Produkttype Prøvebeholder
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 750 ml
Lukketype Gevindhætte
Diameter (metrisk) 102 mm
Højde (metrisk) 116 mm
Inkluderer Låg og krop