Få mere at vide
Sampling Systems™ Minigryder i rustfrit stål med låg
Artikelnummer. 15879661 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
7 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Diameter (metrisk):
19 mm
41 mm
42 mm
52 mm
77 mm
102 mm
Højde (metrisk):
36 mm
45 mm
53 mm
73 mm
78 mm
116 mm
154 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15879661
Brand: Sampling Systems™ A4267
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Konstrueret af højkvalitets rustfrit stål for holdbarhed. Sampling Systems™ Minigryder i rustfrit stål med låg har et sprækkefrit indre og er meget udbredt i farmaceutiske og kemiske laboratorier.
  • Fås i et stort udvalg af størrelser
  • Skru låget på
  • Satin finish
  • Multifunktionsbeholdere med lille volumen
  • 316L rustfrit stål
  • Sprækkefrit interiør
  • Silikone O-ring tilgængelig for forbedret tætning
Tekniske data
Produkttype Prøvekrukke
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 7 ml
Lukketype Gevindhætte
Diameter (metrisk) 19 mm
Højde (metrisk) 45 mm
Inkluderer Låg og krop