Få mere at vide
Sampling Systems™ Minigryder i rustfrit stål med låg
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
7 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Diameter (metrisk):
19 mm
41 mm
42 mm
52 mm
77 mm
102 mm
Højde (metrisk):
36 mm
45 mm
53 mm
73 mm
78 mm
116 mm
154 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fås i et stort udvalg af størrelser
- Skru låget på
- Satin finish
- Multifunktionsbeholdere med lille volumen
- 316L rustfrit stål
- Sprækkefrit interiør
- Silikone O-ring tilgængelig for forbedret tætning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvebeholder |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Lukketype | Gevindhætte |
| Diameter (metrisk) | 102 mm |
| Højde (metrisk) | 78 mm |
| Inkluderer | Låg og krop |