Få mere at vide
Sampling Systems™ Minigryder i rustfrit stål med låg
Artikelnummer. 15819661 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Diameter (metrisk):
19 mm
41 mm
42 mm
52 mm
77 mm
102 mm
Højde (metrisk):
36 mm
45 mm
53 mm
73 mm
78 mm
116 mm
154 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
15819661 100 ml 52 mm 73 mm Hver
15829661 1000 ml 102 mm 154 mm Hver
15839661 25 ml 41 mm 36 mm Hver
15849661 250 ml 77 mm 73 mm Hver
15859661 50 ml 42 mm 53 mm Hver
15869661 500 ml 102 mm 78 mm Hver
15879661 7 ml 19 mm 45 mm Hver
15889661 750 ml 102 mm 116 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15819661 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A426100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Konstrueret af højkvalitets rustfrit stål for holdbarhed. Sampling Systems™ Minigryder i rustfrit stål med låg har et sprækkefrit indre og er meget udbredt i farmaceutiske og kemiske laboratorier.
  • Fås i et stort udvalg af størrelser
  • Skru låget på
  • Satin finish
  • Multifunktionsbeholdere med lille volumen
  • 316L rustfrit stål
  • Sprækkefrit interiør
  • Silikone O-ring tilgængelig for forbedret tætning
Tekniske data
Produkttype Prøvekrukke
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Lukketype Gevindhætte
Diameter (metrisk) 52 mm
Højde (metrisk) 73 mm
Inkluderer Låg og krop