Få mere at vide
Sampling Systems™ Mini-tromler i rustfrit stål uden vippeklemmer
Artikelnummer. p-7146953 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
5 l
6 l
8 l
10 l
12,5 l
15 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15899661
Brand: Sampling Systems™ A4341
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse mini-tromler uden vippeklemmer er fremragende multifunktionsbeholdere til en lang række applikationer i laboratoriet.
  • Fremstillet af holdbart 304 rustfrit stål
  • Sprækkefrit interiør
  • Pænt forsænket beslagslåg
  • Komplet med et svingbærehåndtag
  • Flad bund med klokkering for at give ekstra beskyttelse
  • Fås i en bred vifte af kapaciteter, der passer til dine specifikke behov
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Produkttype Mini tromme
Lukketype Forsænket låg
Kapacitet (metrisk) 1 l
Til brug med (applikation) Opbevaring til flere formål
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Svinghåndtag
Højde (metrisk) 155 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm