Få mere at vide
Sampling Systems™ Mini-tromler i rustfrit stål uden vippeklemmer
Artikelnummer. 15899661 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
5 l
6 l
8 l
10 l
12,5 l
15 l
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15899661 1 l Hver
15839671 2 l Hver
15849671 3 l Hver
15859671 5 l Hver
15869671 6 l Hver
15879671 8 l Hver
15809671 10 l Hver
15819671 12,5 l Hver
15829671 15 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15899661 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A4341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.00 DKK
    1824.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 85.36 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Disse mini-tromler uden vippeklemmer er fremragende multifunktionsbeholdere til en lang række applikationer i laboratoriet.
  • Fremstillet af holdbart 304 rustfrit stål
  • Sprækkefrit interiør
  • Pænt forsænket beslagslåg
  • Komplet med et svingbærehåndtag
  • Flad bund med klokkering for at give ekstra beskyttelse
  • Fås i en bred vifte af kapaciteter, der passer til dine specifikke behov
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Produkttype Mini tromme
Lukketype Forsænket låg
Kapacitet (metrisk) 1 l
Til brug med (applikation) Opbevaring til flere formål
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Svinghåndtag
Højde (metrisk) 155 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm