Få mere at vide
Sampling Systems™ Mini-tromler i rustfrit stål uden vippeklemmer
Artikelnummer. 15859671 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
8 L
10 L
12.5 L
15 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15859671
Brand: Sampling Systems™ A4345
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse mini-tromler uden vippeklemmer er fremragende multifunktionsbeholdere til en lang række applikationer i laboratoriet.
  • Fremstillet af holdbart 304 rustfrit stål
  • Sprækkefrit interiør
  • Pænt forsænket beslagslåg
  • Komplet med et svingbærehåndtag
  • Flad bund med klokkering for at give ekstra beskyttelse
  • Fås i en bred vifte af kapaciteter, der passer til dine specifikke behov
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Produkttype Mini tromme
Lukketype Forsænket låg
Kapacitet (metrisk) 5 L
Til brug med (applikation) Opbevaring til flere formål
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Svinghåndtag
Højde (metrisk) 240 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 175 mm