Få mere at vide
Sampling Systems™ Mini-tromler i rustfrit stål uden vippeklemmer
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
8 L
10 L
12.5 L
15 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af holdbart 304 rustfrit stål
- Sprækkefrit interiør
- Pænt forsænket beslagslåg
- Komplet med et svingbærehåndtag
- Flad bund med klokkering for at give ekstra beskyttelse
- Fås i en bred vifte af kapaciteter, der passer til dine specifikke behov
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Ja |
| Produkttype | Mini tromme |
| Lukketype | Forsænket låg |
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring til flere formål |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | Svinghåndtag |
| Højde (metrisk) | 185 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 155 mm |