Få mere at vide
Bochem™ Mikroskopisaks i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8004967
Længde (metrisk):
100 mm
115 mm
Blade stil:
Bent
Lige
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10218610
Brand: Bochem™ 4071
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål. Bochem™ Mikroskopiskakse i rustfrit stål kommer i tre håndtagstyper.
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Tre typer: rund-rund, skarp-rund, skarp-skarp
Tekniske data
Produkttype Mikroskopisk saks
Blade stil Bent
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Rustfrit stål
Tip stil Sharp/Sharp