Få mere at vide
Bochem™ Mikroskopisaks i rustfrit stål
Artikelnummer. 10112511
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
115 mm
Blade stil:
Bent
Lige
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Blade stil Pakningsstørrelse
10112511 115 mm Lige -
10218610 100 mm Bent -
10065090 100 mm Lige Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10112511 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 4080
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Fremstillet af rustfrit stål. Bochem™ Mikroskopiskakse i rustfrit stål kommer i tre håndtagstyper.
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Tre typer: rund-rund, skarp-rund, skarp-skarp
Tekniske data
Produkttype Mikroskopisk saks
Blade stil Lige
Længde (metrisk) 115 mm
Materiale Rustfrit stål
Tip stil Sharp/Sharp