Få mere at vide
Buerkle™ V4A MicroSampler
Artikelnummer. p-8014588
Længde (metrisk):
55 cm
85 cm
120 cm
Diameter (metrisk) ydre top:
12 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10278030
Brand: Buerkle™ 53071055
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ V4A MicroSampler designet til prøveudtagning af små mængder pulver.
  • Punktprøvetagning
  • Forskellige længder og volumener er tilgængelige
  • Spidsen kan tages af, nem rengøring
  • Rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
  • Steriliserbar
  • Yderligere tips er tilgængelige i forskellige størrelser
  • Kan nemt, hurtigt og rent udtages fra forskellige prøvetagningsdybder fra sække eller beholdere
  • Spidserne på MicroSampler er udskiftelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype MicroSampler
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Tip Type Punkt
Til brug med (applikation) Designet til prøveudtagning af små mængder pulver
Til brug med (udstyr) Hoveder 0,2 mL, 0,5 mL og 1 mL
Diameter (metrisk) ydre top 12 mm
Længde (metrisk) 55 cm
Bestil hovedet separat!