Få mere at vide
Buerkle™ V4A MicroSampler
Længde (metrisk):
55 cm
85 cm
120 cm
Diameter (metrisk) ydre top:
12 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Punktprøvetagning
- Forskellige længder og volumener er tilgængelige
- Spidsen kan tages af, nem rengøring
- Rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
- Steriliserbar
- Yderligere tips er tilgængelige i forskellige størrelser
- Kan nemt, hurtigt og rent udtages fra forskellige prøvetagningsdybder fra sække eller beholdere
- Spidserne på MicroSampler er udskiftelige
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | MicroSampler |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Designet til prøveudtagning af små mængder pulver |
| Til brug med (udstyr) | Hoveder 2 mL, 5 mL og 10 mL |
| Diameter (metrisk) ydre top | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 120 cm |
Bestil hovedet separat!
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto