Få mere at vide
Buerkle™ V4A MicroSampler
Længde (metrisk):
55 cm
85 cm
120 cm
Diameter (metrisk) ydre top:
12 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Punktprøvetagning
- Forskellige længder og volumener er tilgængelige
- Spidsen kan tages af, nem rengøring
- Rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
- Steriliserbar
- Yderligere tips er tilgængelige i forskellige størrelser
- Kan nemt, hurtigt og rent udtages fra forskellige prøvetagningsdybder fra sække eller beholdere
- Spidserne på MicroSampler er udskiftelige
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | MicroSampler |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Tip Type | Punkt |
| Til brug med (applikation) | Designet til prøveudtagning af små mængder pulver |
| Til brug med (udstyr) | Hoveder 0,2 mL, 0,5 mL og 1 mL |
| Diameter (metrisk) ydre top | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 85 cm |
Bestil hovedet separat!