Få mere at vide
Buerkle™ V4A MicroSampler
Artikelnummer. 10278030
Skift visning
Længde (metrisk):
55 cm
85 cm
120 cm
Diameter (metrisk) ydre top:
12 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) ydre top unitSize
10278030 55 cm 12 mm Hver
10741401 85 cm 12 mm Hver
11803382 120 cm 12 mm Hver
10571731 55 cm 25 mm Hver
10411921 85 cm 25 mm Hver
10412111 120 cm 25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10278030 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53071055
Få styr på dine kritiske miljøer
Brug rabatkode 28022
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ V4A MicroSampler designet til prøveudtagning af små mængder pulver.
  • Punktprøvetagning
  • Forskellige længder og volumener er tilgængelige
  • Spidsen kan tages af, nem rengøring
  • Rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
  • Steriliserbar
  • Yderligere tips er tilgængelige i forskellige størrelser
  • Kan nemt, hurtigt og rent udtages fra forskellige prøvetagningsdybder fra sække eller beholdere
  • Spidserne på MicroSampler er udskiftelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype MicroSampler
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Tip Type Punkt
Til brug med (applikation) Designet til prøveudtagning af små mængder pulver
Til brug med (udstyr) Hoveder 0,2 mL, 0,5 mL og 1 mL
Diameter (metrisk) ydre top 12 mm
Længde (metrisk) 55 cm
Bestil hovedet separat!