Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Mikrospatel i rustfrit stål
Artikelnummer. 10566673 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10566673
Brand: Bel-Art™ Scienceware™ 0101918
Tekniske data
Mængde 2 Pk.
Belægning Fluo-Kem Teflon FEP
Certificeringer/compliance Overholder FDA-reglerne
Produkttype Mikro spatel
Bredde (metrisk) 0.79 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 4mm
Dimensioner (L x B) 5 x 0.79 cm
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 5 cm