Få mere at vide
Fisherbrand™ Micro Chattaway spatler i rustfrit stål
Artikelnummer. 11553482 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11553482 200 mm Pakke med 5
11533482 130 mm Pakke med 5
11543482 150 mm Pakke med 5
11523482 100 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11553482
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skraber og løfter materialer fra små flasker eller kolber. Fisherbrand™ Chattaway spatler i rustfrit stål er ikke-magnetiske med en lys finish.
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Bukket og afrundet ende skraber og løfter materialer fra flasker og kolber
  • Passer i tætte kolber og flasker med hals≥ 4 mm diameter
Tekniske data
Mængde 5 Pk.
Produkttype Chattaway spatel
Bredde (metrisk) 4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1,6 mm (tønde)
Dimensioner (L x B) 200 x 4 mm
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 200 mm