Få mere at vide
Endecotts™ Mesh sigte i rustfrit stål - ISO
Artikelnummer. 15810225
Skift visning
Porestørrelse:
106μ m
180μ m
250μ m
400μ m
600μ m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse
15810225 250μ m
15890215 106μ m
15800225 180μ m
15820225 400μ m
15830225 600μ m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15810225 Leverandør Endecotts™ Leverandørnr. 008SIW.250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 DKK
    713.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 336.68 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Disse vævede trådnetsigter er de mest udbredte testsigter til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse.
    • Præcisionsramme sikrer ensartet nestabilitet
    • Præcis blænde
    • Naturlig filet til frit flydende prøve
    • Fuldstændig forseglet, ingen sprække til at miste materiale
    • Jævnt spændt net sikrer nøjagtig analyse
    • Sikker kant med stor radius gør den behagelig at håndtere
    • Serienummer sikrer fuld sporbarhed
Tekniske data
Porestørrelse 250μ m
Diameter (engelsk) Ydre 8 tommer
Højde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 203 mm