Få mere at vide
Fisherbrand™ Chattaway spatler i rustfrit stål
Artikelnummer. 11523472 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
178 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11523472 178 mm Pakke med 5
11513472 150 mm Pakke med 5
11573482 200 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11523472
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skraber og løfter materialer fra flasker eller kolber. Fisherbrand™ Chattaway spatler i rustfrit stål er ikke-magnetiske med en lys finish.
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Bukket og afrundet ende skraber og løfter materialer fra flasker og kolber
Tekniske data
Mængde 5 Pk.
Produkttype Chattaway spatel
Bredde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 3.6 mm
Dimensioner (L x B) 178 x 10 mm
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 178 mm