Få mere at vide
Buerkle™ Måleskeer i rustfrit stål
Artikelnummer. 15366297 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
1,25 til 15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15366297
Brand: Buerkle™ 53348000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sæt med 4. Målehjælp til hurtig og nem måling fra 1,25 til 15 ml. Volumenet er indgraveret på håndtaget på hver måleske.
  • Rustfrit stål AISI 304 (1.4301)
  • Volumen: 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 15 ml
  • Ske højglans finish, håndtag matpoleret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 4 skeer
Kapacitet (metrisk) 1,25 til 15 ml
Farve Sølv
Til brug med (applikation) Fødevarer
Materiale Rustfrit stål (V2A)