Få mere at vide
Sampling Systems™ Måleske af rustfrit stål
Artikelnummer. 15839301 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15839301
Brand: Sampling Systems™ 1900A05
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til at øse faste mængder pulver ud. Sampling Systems™ Stainless Steel Measuring Scoop er konstrueret af højkvalitets rustfrit stål for holdbarhed.
  • Fremstillet i 316L rustfrit stål
  • Måler pulver nøjagtigt
Tekniske data
Oversigt 22 mm øsediameter og 13 mm øsedybde
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Produkttype Måleske
Materiale Rustfrit stål (316L)
Længde (metrisk) 193 mm