Få mere at vide
Sampling Systems™ Måleske af rustfrit stål
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet i 316L rustfrit stål
- Måler pulver nøjagtigt
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 9 mm øsediameter og 14 mm øsedybde |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Produkttype | Måleske |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Længde (metrisk) | 186 mm |