Få mere at vide
DE Buyer™ Målekande i rustfrit stål
Artikelnummer. 11923045
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11923045 250 ml
1 options
Artikelnummer. 11923045 Leverandør DE Buyer™ Leverandørnr. 3565.025N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.31 DKK
    87.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.24 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027