Få mere at vide
De Buyer™ Målekande i rustfrit stål
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Beskrivelse
- Graduering hver 100 ml
- Hældekant
- Bred base for større stabilitet
- Holdbar og modstandsdygtig over for deformation
- Hygiejnisk og nem at rengøre
- Tåler opvaskemaskine
Tekniske data
Tekniske data
| Grundstil | Bred base |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Slutte | Hældekant |
| Højde (metrisk) | 105 mm |
| Inkluderer | Med håndtag og fod |
| Uddannet | Ja |
| Stil | Stor fod |