Få mere at vide
De Buyer™ Målekande i rustfrit stål
Artikelnummer. 11900615
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Artikelnummer. 11900615
Brand: De Buyer™ 3565.05N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tag fat i det flerpunktssvejsede rustfrit stålhåndtag for at hælde nøjagtige mål ved hjælp af De Buyer™ Målekande i rustfrit stål.
  • Graduering hver 100 ml
  • Hældekant
  • Bred base for større stabilitet
  • Holdbar og modstandsdygtig over for deformation
  • Hygiejnisk og nem at rengøre
  • Tåler opvaskemaskine
Tekniske data
Grundstil Bred base
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Rustfrit stål
Slutte Hældekant
Højde (metrisk) 105 mm
Inkluderer Med håndtag og fod
Uddannet Ja
Stil Stor fod