Få mere at vide
Fisherbrand™ Manuel decapper i rustfrit stål til rent rum
Artikelnummer. 15259968 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse:
13 mm
20 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15259968 32 mm Hver
11845722 - Hver
11520535 20 mm Hver
11586034 13 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15259968
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Tillad nem fjernelse af aluminiumtætninger uden at gå i stykker
  • Rustfrit stål
  • Steriliserbar til renrumsapplikationer
  • Brugsanvisning
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Manuel decapper
Til brug med (udstyr) Aluminiumshætte
Størrelse 32 mm