Få mere at vide
Fisherbrand™ Manuel decapper i rustfrit stål til rent rum
Artikelnummer. 11586034 Shop alle Fisherbrand produkter
Størrelse:
13 mm
20 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11586034
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tillad nem fjernelse af aluminiumtætninger uden at gå i stykker
  • Rustfrit stål
  • Steriliserbar til renrumsapplikationer
  • Brugsanvisning
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Manuel decapper
Størrelse 13 mm