Få mere at vide
Fisherbrand™ Manuel decapper i rustfrit stål til rent rum
Artikelnummer. 11520535 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Størrelse:
13 mm
20 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11520535 20 mm Hver
11845722 - Hver
15259968 32 mm Hver
11586034 13 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11520535
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tillad nem fjernelse af aluminiumtætninger uden at gå i stykker
  • Rustfrit stål
  • Steriliserbar til renrumsapplikationer
  • Brugsanvisning
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Manuel decapper
Til brug med (udstyr) Aluminiumshætte
Størrelse 20 mm