Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfri stål manuel crimper til rent rum, justerbar
Artikelnummer. 12686835 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Kap:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12686835
Giver en reproducerbar, sikker lukning af hætteglas
  • Rustfrit stål
  • Steriliserbar til renrumsapplikationer
  • Brugsanvisning
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 32 mm crimper
Diameter (metrisk) Kap 32 mm
Materiale Rustfrit stål