Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfri stål manuel crimper til rent rum, justerbar
Artikelnummer. 11757746 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Kap:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Kap Pakningsstørrelse
11757746 20 mm Hver
11737746 11 mm Hver
11747746 13 mm Hver
12686835 32 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11757746
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Giver en reproducerbar, sikker lukning af hætteglas
  • Rustfrit stål
  • Steriliserbar til renrumsapplikationer
  • Brugsanvisning
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 20 mm crimper
Diameter (metrisk) Kap 20 mm
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Manuel krimper