Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfri stål manuel crimper til rent rum, justerbar
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Kap:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 13 mm crimper |
| Diameter (metrisk) Kap | 13 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Type | Manuel crimper |