Få mere at vide
UVP Rustfrit stål M-20V model transilluminator
Artikelnummer. 12813928
Skift visning
Dybde (metrisk):
279 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) unitSize
12813928 279 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12813928 Leverandør UVP Leverandørnr. 95045202
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
UVP's udvalg af bordtransilluminatorer kan bruges med evt UVP billeddannelsessystem
UVP's udvalg af bordtransilluminatorer kan bruges med evt UVP billeddannelsessystem. De bruger 8W rør og har et specielt konstrueret filter, der giver den mest ensartede lysudsendelse muligt fra en rørbaseret enhed. Enhederne har en top i rustfrit stål, der er nem at rengøre, og et hængslet UV-blokerende låg for at beskytte brugeren. Enkeltbølgelængdeenheder har høj, medium og lav intensitetsindstillinger, der gør enhederne velegnede til både visualisering og båndskæring. Den dobbelte og 3UV bølgelængdeenheder har en enkelt intensitetsindstilling. Enkelt og dobbelt bølgelængde bordplade transilluminator, dimensioner 279mm x 356mm x 122mm3UV bordplade transilluminator, dimensioner 279mm x 356mm x 137mm
Tekniske data
Bredde (metrisk) 356 mm
Højde (metrisk) 122 mm
Dybde (metrisk) 279 mm
Produkttype Enkelt UV-transilluminator
Til brug med (applikation) UVP Billedbehandlingssystem
Filtreringsområde (metrisk) 200 x 200 mm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Størrelse (metrisk) filter 200 x 200 mm
Model- M-20V
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Intensitet Høj/Middel/Lav
Bølgelængde 302 nm
Belysningstype UV bordplade