Få mere at vide
Hamilton™ Skik Kel-F Hub-nåle
Nålemåler:
10 G
14 G
16 G
17 G
20 g
22 G
22s G
25 g
28 G
30 g
Nålespids stil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Skik
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Description
- Fås i forskellige målere
- Leveres i pakker med 6 stk
- Brugerdefineret punktstil
- Autoklaverbar
- Gassteriliserbar
- For Kel-F nav
- Brugerdefineret længde
- Luer-spids i rustfrit stål
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | 10 G |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.7 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.4 mm |
| Produkttype | Luer Lock Kel-F Navnål |
| Længde (metrisk) nål | 9,5 til 304 mm |
| Nålespids stil | 5 eller AS |
| Til brug med (udstyr) | LT og TLL sprøjter og stik |
| Tilslutningstype | Standard tilspidset |