Få mere at vide
Hamilton™ Skik Kel-F Hub-nåle
Artikelnummer. 10516985
Skift visning
Nålemåler:
10 G
14 G
16 G
17 G
20 g
22 G
22s G
25 g
28 G
30 g
Nålespids stil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Skik
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Nålespids stil Pakningsstørrelse
10516985 10 G 5 eller AS Pakke med 6
11532445 16 G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
11562445 20 g 2, 3 eller 4 Pakke med 6
10004214 22 G 5 eller AS Pakke med 6
11532455 30 g 2, 3 eller 4 Pakke med 6
10779375 28 G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
11590072 14 G Skik Pakke med 6
11502455 25 g 2, 3 eller 4 Pakke med 6
11513274 22s G 5 eller AS Pakke med 6
11542445 17 G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10516985 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 775201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3440.00 DKK
    3053.13 DKK / Pakke med 6
    Spare 386.87 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Design styret af en række universelle standarder, som garanterer kompatibilitet mellem producenter.
  • Fås i forskellige målere
  • Leveres i pakker med 6 stk
  • Brugerdefineret punktstil
  • Autoklaverbar
  • Gassteriliserbar
  • For Kel-F nav
  • Brugerdefineret længde
  • Luer-spids i rustfrit stål
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 10 G
Diameter (metrisk) Indvendig 2.7 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 3.4 mm
Produkttype Luer Lock Kel-F Navnål
Længde (metrisk) nål 9,5 til 304 mm
Nålespids stil 5 eller AS
Til brug med (udstyr) LT og TLL sprøjter og stik
Tilslutningstype Standard tilspidset