Få mere at vide
Hamilton™ Rustfrit stål Luer Lock Metal Hub Custom Nåle med Point 5 eller AS
Artikelnummer. 11593254
Skift visning
Nålemåler:
18 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Nålemåler unitSize
11593254 18 G Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11593254 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 775109
Forventet forsendelse: 30-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Metalnav giver den mest stive forbindelse til nålen, hvilket gør den perfekt til gentagne septum piercing.
  • Fås i forskellige målere
  • Autoklaverbar
  • Metalnav fremstillet af forniklet messing
  • Brugerdefineret længde
  • Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprøjter
  • Design styret af en række universelle standarder, som garanterer kompatibilitet mellem producenter
  • Leveres i pakker med 6 stk
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Forniklet messing (nav), Rustfrit stål
Nålemåler 18 G
Diameter (metrisk) Indvendig 0.84 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.27 mm
Produkttype Luer Lock Custom Nål
Mængde 6/Pk.
Længde (metrisk) nål 9,52 til 304 mm
Nålespids stil 5 eller AS
Til brug med (udstyr) TLL-sprøjter og LT- eller TLL-konnektorer
Tilslutningstype Standard tilspidset