Få mere at vide
Hamilton™ Luer Lock Metal Hub Nål i rustfrit stål, tilpasset længde, Point Style 2, 3 eller 4
Artikelnummer. 11592335
Nålemåler:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 G
16 G
22s G
23 G
24 G
26 G
26s G
27 G
28 G
33 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11592335
Brand: Hamilton™ 774802
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Metalnav giver den mest stive forbindelse til nålen, hvilket gør den perfekt til gentagne septum piercing.
  • Fås i forskellige målere
  • Autoklaverbar
  • Metalnav fremstillet af forniklet messing
  • Brugerdefineret længde
  • Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprøjter
  • Design styret af en række universelle standarder, som garanterer kompatibilitet mellem producenter
  • Leveres i pakker med 6 stk
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Forniklet messing (nav), Rustfrit stål
Nålemåler 16 G
Diameter (metrisk) Indvendig 1.19 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.65 mm
Produkttype Luer Lock Custom Nål
Mængde 6/Pk.
Længde (metrisk) nål 9,52 til 304 mm
Nålespids stil 2, 3 eller 4
Til brug med (udstyr) TLL-sprøjter og LT- eller TLL-konnektorer
Tilslutningstype Standard tilspidset