Få mere at vide
Hamilton™ Luer Lock Metal Hub Nål i rustfrit stål, tilpasset længde, Point Style 2, 3 eller 4
Beskrivelse
- Fås i forskellige målere
- Autoklaverbar
- Metalnav fremstillet af forniklet messing
- Brugerdefineret længde
- Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprøjter
- Design styret af en række universelle standarder, som garanterer kompatibilitet mellem producenter
- Leveres i pakker med 6 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | 22s G |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.17 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.72 mm |
| Produkttype | Luer Lock Custom Nål |
| Nålespids stil | 2, 3 eller 4 |
| Til brug med (udstyr) | TLL-sprøjter og LT- eller TLL-konnektorer |
| Tilslutningstype | Standard tilspidset |