Få mere at vide
Hamilton™ Luer Lock Metal Hub Nål i rustfrit stål, tilpasset længde, Point Style 2, 3 eller 4
Artikelnummer. 10388249
Skift visning
Nålemåler:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 G
16 G
22s G
23 G
24 G
26 G
26'ere G
27 G
28 G
33 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Pakningsstørrelse
10388249 15 G Pakke med 6
11592435 10 G Pakke med 6
11512445 12 G Pakke med 6
10546623 14 G Pakke med 6
10443305 13 G Pakke med 6
11592335 16 G Pakke med 6
10642203 22s G Pakke med 6
11542345 23 G Pakke med 6
11552345 24 G Pakke med 6
11582345 27 G Pakke med 6
11512355 26'ere G Pakke med 6
11572345 26 G Pakke med 6
10133882 28 G Pakke med 6
15139246 28 G Pakke med 6
10244502 33 G Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10388249 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 774801
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Metalnav giver den mest stive forbindelse til nålen, hvilket gør den perfekt til gentagne septum piercing.
  • Fås i forskellige målere
  • Autoklaverbar
  • Metalnav fremstillet af forniklet messing
  • Brugerdefineret længde
  • Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprøjter
  • Design styret af en række universelle standarder, som garanterer kompatibilitet mellem producenter
  • Leveres i pakker med 6 stk
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Forniklet messing (nav), Rustfrit stål
Nålemåler 15 G
Diameter (metrisk) Indvendig 1.37 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.83 mm
Produkttype Luer Lock Custom Nål
Mængde 6/Pk.
Nålespids stil 2, 3 eller 4
Til brug med (udstyr) TLL-sprøjter og LT- eller TLL-konnektorer
Tilslutningstype Standard tilspidset