Få mere at vide
UVP Rustfrit stål LMS-26 Model Transilluminator
Beskrivelse
- Udstyret med et ultraviolet blokerende dæksel for at beskytte brugeren mod UV-stråling
- Basen er malet med en højkvalitets, ridsefast pulverlak
- Se geler ved hjælp af langbølget UV i længere perioder for at reducere photonicking-skader
- Skift til mellemtone for at øge fluorescensen til fotodokumentation
- Brug kortbølge til at bestråle prøver
- Kompakt størrelse er et alternativ til større højtydende UV-transilluminatorer
- Filtersamling i rustfrit stål
- Til brug med evt UVP billeddannelsessystem
- 8W rør
- Specielt konstrueret filter giver den mest ensartede lysudsendelse muligt fra en rørbaseret enhed
Tekniske data
Tekniske data
| Bredde (metrisk) | 356 mm |
| Højde (metrisk) | 137 mm |
| Dybde (metrisk) | 279 mm |
| Produkttype | 3UV Transiluminator |
| Til brug med (applikation) | UVP Billedbehandlingssystem |
| Filtreringsområde (metrisk) | 210 x 260 mm |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Størrelse (metrisk) filter | 210 x 260 mm |
| Model- | LMS-26 |
| Spænding | 230 V |
| Vis mere |