Få mere at vide
UVP Rustfrit stål LM-20 Model Transilluminator
Beskrivelse
UVP's udvalg af bordtransilluminatorer kan bruges med evt UVP billeddannelsessystem. De bruger 8W rør og har et specielt konstrueret filter, der giver den mest ensartede lysudsendelse muligt fra en rørbaseret enhed. Enhederne har en top i rustfrit stål, der er nem at rengøre, og et hængslet UV-blokerende låg for at beskytte brugeren. Enkeltbølgelængdeenheder har høj, medium og lav intensitetsindstillinger, der gør enhederne velegnede til både visualisering og båndskæring. Den dobbelte og 3UV bølgelængdeenheder har en enkelt intensitetsindstilling. Enkelt og dobbelt bølgelængde bordplade transilluminator, dimensioner 279mm x 356mm x 122mm3UV bordplade transilluminator, dimensioner 279mm x 356mm x 137mm
Tekniske data
Tekniske data
| Bredde (metrisk) | 356 mm |
| Højde (metrisk) | 122 mm |
| Dybde (metrisk) | 279 mm |
| Produkttype | 2UV Transilluminator |
| Til brug med (applikation) | UVP Billedbehandlingssystem |
| Filtreringsområde (metrisk) | 200 x 200 mm |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Størrelse (metrisk) filter | 200 x 200 mm |
| Model- | LM-20 |
| Spænding | 230 V |
| Vis mere |