Få mere at vide
Buerkle™ V4A rustfrit stål væskeprøvetager
Artikelnummer. p-8002780 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Længde (metrisk):
46 mm
54 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10546094
Brand: Buerkle™ 53260001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ V4A rustfrit stål væskeprøvetagning til tynde til tyktflydende væsker er nem at bruge med enhåndsbetjening.
  • Ventilen åbnes med tommelfingeren for at tømme prøven
  • Prøvetager til tynde til tyktflydende væsker
  • Nem brug med enhåndsbetjening
  • Med udløbstragt til sikker påfyldning af prøveflaskerne
  • Materiale AISI 316L (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flydende prøveudtager
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Enkelthåndsbetjening
Håndtag Type Betjenes med tommelfinger
Kapacitet (engelsk) 1,69 oz.
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Til brug med (applikation) Håndtering af tynde til tyktflydende væsker
Diameter (metrisk) Udvendig 32 mm
Længde (metrisk) 46 mm