Få mere at vide
Buerkle™ V4A rustfrit stål væskeprøvetager
Artikelnummer. 11992468 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Længde (metrisk):
46 mm
54 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11992468 100 ml 54 mm Hver
10546094 50 ml 46 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11992468 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53260002
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Buerkle™ V4A rustfrit stål væskeprøvetagning til tynde til tyktflydende væsker er nem at bruge med enhåndsbetjening.
  • Ventilen åbnes med tommelfingeren for at tømme prøven
  • Prøvetager til tynde til tyktflydende væsker
  • Nem brug med enhåndsbetjening
  • Med udløbstragt til sikker påfyldning af prøveflaskerne
  • Materiale AISI 316L (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flydende prøveudtager
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Enkelthåndsbetjening
Håndtag Type Betjenes med tommelfinger
Kapacitet (engelsk) 3,38 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Til brug med (applikation) Håndtering af tynde til tyktflydende væsker
Diameter (metrisk) Udvendig 32 mm
Længde (metrisk) 54 mm