Få mere at vide
Beschreibung
- Ventilen åbnes med tommelfingeren for at tømme prøven
- Prøvetager til tynde til tyktflydende væsker
- Nem brug med enhåndsbetjening
- Med udløbstragt til sikker påfyldning af prøveflaskerne
- Materiale AISI 316L (1.4404)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Flydende prøveudtager |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Enkelthåndsbetjening |
| Håndtag Type | Betjenes med tommelfinger |
| Kapacitet (engelsk) | 1,69 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Til brug med (applikation) | Håndtering af tynde til tyktflydende væsker |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 32 mm |
| Længde (metrisk) | 46 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?