Få mere at vide
Sampling Systems™ Væsketragte i rustfrit stål
Artikelnummer. p-7146952 Shop alle Sampling Systems produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
50 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
310 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15849601
Brand: Sampling Systems™ A24450
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Væsketragte i rustfrit stål er ideelle til brug med mange forskellige typer væsker.
  • Fremstillet af holdbart 304 rustfrit stål
  • Sprækkefri konstruktion
  • Riflet tud for at hjælpe produktflowet
  • Fås i en bred vifte af topdiametre, der passer til dine specifikke behov
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 50 mm
Diameter (metrisk) stilk 14mm
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Produkttype Påfyldningstragt (væske)