Få mere at vide
Sampling Systems™ Væsketragte i rustfrit stål
Shop alle Sampling Systems produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
50 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
310 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af holdbart 304 rustfrit stål
- Sprækkefri konstruktion
- Riflet tud for at hjælpe produktflowet
- Fås i en bred vifte af topdiametre, der passer til dine specifikke behov
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 120 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 16mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Produkttype | Påfyldningstragt (væske) |