Få mere at vide
Sampling Systems™ Væsketragte i rustfrit stål
Artikelnummer. 15819601 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
50 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
310 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst unitSize
15819601 200 mm Hver
15849601 50 mm Hver
15899591 120 mm Hver
15809601 150 mm Hver
15829601 250 mm Hver
15839601 310 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15819601 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A244200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00 DKK
    300.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.07 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Væsketragte i rustfrit stål er ideelle til brug med mange forskellige typer væsker.
  • Fremstillet af holdbart 304 rustfrit stål
  • Sprækkefri konstruktion
  • Riflet tud for at hjælpe produktflowet
  • Fås i en bred vifte af topdiametre, der passer til dine specifikke behov
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 200 mm
Diameter (metrisk) stilk 18mm
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Produkttype Påfyldningstragt (væske)