Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfrit stål låg til testsigte
Artikelnummer. p-8003207 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11507033
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en sikker lukning til Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål.
  • Fås i 100 og 200 mm diameter størrelser
  • Er i overensstemmelse med BS 410: Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Si Cover
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Giver lukning til testsigter
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm