Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfrit stål låg til testsigte
Artikelnummer. 11592573 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11592573 100 mm Hver
11507033 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11592573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00 DKK
    166.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.66 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en sikker lukning til Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål.
  • Fås i 100 og 200 mm diameter størrelser
  • Er i overensstemmelse med BS 410: Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Produkttype Si Cover
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Giver lukning til testsigter
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm