Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfrit ståldæksel til 608/609-50
Artikelnummer. 30284892
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1.5 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284892 1.5 L
1 options
Artikelnummer. 30284892 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 5010350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00 DKK
    441.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 38.33 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højeste kvalitet rustfrit stål-låg til 608/609-50 Amsta transportcontainer. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Tekniske data
Produkttype Beholderlåg
Kapacitet (metrisk) 1.5 L
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål